Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind
La plaque PCR Eppendorf™ Twin.tec™ 96 LoBind est conçue pour optimiser le rendement de vos molécules cibles.
192.77€ - 2016.53€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP, PC |
Stérilité | Non stérile |
Pureté ou qualité | PCR Clean (Non-sterile) |
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de puits | Volume (métrique) du puits | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de puits | Volume (métrique) du puits | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15280735
![]() |
Eppendorf™
0030129512 |
Transparent | 96 | 150 μl | 5 Bags x 5 Plates |
192.77€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15891525
![]() |
Eppendorf™
0030129580 |
Bleu | 96 | 150 μl | Plaques |
199.80€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15801535
![]() |
Eppendorf™
0030129598 |
Rouge | 96 | 150 μl | Plaques |
199.80€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15821535
![]() |
Eppendorf™
0030129660 |
Vert | 96 | 150 μl | Plaques |
199.80€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15831535
![]() |
Eppendorf™
0030129679 |
Jaune | 96 | 150 μl | Plaques |
199.80€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15861525
![]() |
Eppendorf™
0030129555 |
Vert | 96 | 150 μl | Plaques |
1862.42€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15871525
![]() |
Eppendorf™
0030129563 |
Jaune | 96 | 150 μl | Plaques |
1862.42€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15881525
![]() |
Eppendorf™
0030129571 |
Orange | 96 | 150 μl | Plaques |
2016.53€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15277803
![]() |
Eppendorf™
0030129504 |
Transparent | 96 | 250 μl | 5 Bags x 5 Plates |
192.77€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
15911992
![]() |
Eppendorf™
0030129547 |
Transparent | 384 | 45 μl | 5 Bags x 5 Plates |
295.18€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Taux de récupération maximum pour des résultats de dosage améliorés
- Disponible avec code-barres (sur demande)
- Idéal également pour la PCR quantitative en temps réel
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
- Matrice OptiTrack™ pour une identification plus rapide des échantillons et moins d’erreurs de pipetage
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Testés par lots et certifiés exempts d’ADN, de DNAase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
Spécification
Étalon | |
PP, PC | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Autoclavables | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec™ 96LoBind