Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR twin.tec™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Semi
À jupe
Conditionnement:
25 pièces
Description
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
- Amélioration de la tolérance entre puits
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
Specifications
Specifications
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 25 Paquets |
| Gamme de produits | Eppendorf |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | PCR en temps réel |
| Type de jupe | À jupe |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction