Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de 20 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 0194
Code produit. 11855030
Description
Description
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE/butyle
20 mm
Headspace
3 mm
Gris
Aluminium
100
À sertir
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à sertir de 20 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé > Butyle / PTFE gris / gris,3.0 mm d’épaisseur,50° Shore A,