Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Description
La polyvalence pour un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable. Les réservoirs cylindriques en LLDPE pour applications intenses Thermo Scientific™ Nalgene™ sont résistants aux impacts, aux abrasions et à la plupart des acides, alcools et bases. Disponibles en tailles allant de 19 à 208 L.
Caractéristiques :
- Moulés en une seule pièce, sans soudure
- Épaisseur nominale de la paroi : 3,97 mm (5/32 po)
- Une bride cannelée sur le sommet sert de renfort et de système de préhension pour le soulèvement
- Peut être modifié avec un robinet installé en usine
- Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 24 po |
| Type | Réservoir avec couvercles |
| Matériau | PEBDL |
| Capacité (impériale) | 32 gal |
| Capacité (métrique) | 120 l |
| Longueur (métrique) | 61 cm |
| Largeur (impériale) | 18 po |
| Largeur (métrique) | 45 cm |
| Hauteur (impériale) | 18 po |
| Hauteur (métrique) | 45 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.