Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de 20 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
214.00€ - 590.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Quantité | 100 |
Épaisseur (métrique) | 3 mm |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11825030
|
Fisherbrand™
20 03 0060 |
PTFE/butyle | Bleu, Gris | 3 mm | N/A | ||||||
11855030
|
Fisherbrand™
20 03 0194 |
PTFE/butyle | Gris | 3 mm | N/A | ||||||
11865030
|
Fisherbrand™
20 03 0195 |
Butyle | Gris foncé | 3 mm | N/A | ||||||
10666364
|
Fisherbrand™
20 03 0226 |
Silicone / PTFE | Bleu transparent, Blanc | 3 mm | N/A | ||||||
Description
- 20mm
- Bouchon en Al
- Joint combiné
Spécification
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Aluminium | |
100 | |
À sertir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à sertir de 20 mm, argent, bouchon de démontage central, septum assemblé