Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Gris
Gris
Gris foncé
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone, aluminium
Silicone / PTFE
Conditionnement:
1000 pièces
Specifications
Specifications
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Gris |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | À sertir |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction