Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 17 02 1417
734.35 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Septa de 17 mm
Spécification
Septa | |
17 mm | |
1000 | |
Septa |
Bleu transparent, Blanc | |
PTFE, Silicone | |
1,3 mm | |
Bouchon à filetage de précision universel magnétique |