Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits
Click to view available options
Type de puits:
Carré
Carrées
Rond
Volume (métrique) du puits:
1,9 μl
3,9 μl
4,1 μl
Type de produit:
Étalon
LBR
LBR (faible biréfringence)
Conditionnement:
40 pièces
80 pièces
Description
- Non stérile
- PS
- Bonnes propriétés optiques
- Avec puits de cristallisation par réservoir
- Codage alphanumérique des puits
- Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
Specifications
Specifications
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Étalon |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 1,9 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Rond |
| À utiliser avec (application) | Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau |
| Show More |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering