Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425
Code produit. 11712448 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge, Noir
Bleu foncé, Blanc, Noir
Bleu, Blanc, Noir
Gris, Rouge, Noir
Rouge, blanc, Noir
Transparent, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11712448
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
  • 13 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Orifice central
  • Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Les bouchons avec opercule sont conçus pour être utilisés avec tous nos septa de 13 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Bleu, Blanc, Noir
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau en PP
Pré-fendu Oui
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Type Bouchon à vis