Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 13 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 13-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
219.00€ - 450.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11823861
|
Fisherbrand™
13 15 1638 |
Gris, Rouge, Noir | PTFE/butyle | 1,3 mm |
358.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11864970
|
Fisherbrand™
13 15 0439 |
Noir, Rouge-orange, Transparent | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm |
332.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11884970
|
Fisherbrand™
13 15 0648 |
Blanc crème, Rouge | Silicone / PTFE | 1,5 mm |
450.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12636715
|
Fisherbrand™
13 15 2101 |
Rouge-orange, Noir, Black | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
219.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
13 mm | |
HPLC | |
Bouchon à vis |
Polypropylène | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 13 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 13-425