Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400
49.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24362" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
- Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications
Spécification
PTFE/butyle | |
24 mm | |
Stockage | |
2,5 mm | |
24 mm |
Blanc, Gris, Rouge | |
en PP | |
100 | |
Bouchon à vis | |
Flacons à vis 24-400 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
9Minutes
26Secondes
23 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
9Minutes
26Secondes
23Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
9Minutes
26Secondes
23