Milieux et colonnes pour filtration sur gel
Cytiva Colonnes Tricorn™ préconditionnées Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
Pour la chromatographie d’exclusion stérique et l’analyse des protéines de poids moléculaire compris entre 10 000 et 600 000. Les colonnes Tricorn™ préconditionnées Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL sont conçues pour la purification préparative à petite échelle.
Cytiva Milieux Sephadex™ G-25
L’utilisation de Sephadex™ est reconnue en tant que milieu de filtration sur gel pour le dessalage et l’échange de tampon dans les applications industrielles. Le milieu Cytiva Sephadex™ G-25 dessale rapidement et élimine les contaminants, et son transfert vers un nouveau tampon se fait en une seule étape.
Cytiva Colonnes pré-conditionnées Superdex™ 200 Increase 5/150 GL Tricorn™
Pour la chromatographie d’exclusion stérique et l’analyse des protéines dont le poids moléculaire est compris entre 10 000 et 600 000 Les colonnes Tricorn™ pré-conditionnées Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 5/150 GL sont conçues pour la purification préparative à petite échelle.
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité superfine
Utiliser comme milieu de filtration sur gel bien établi pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules > 30 000 de poids moléculaire. La petite taille des microbilles du milieu Sephadex™ G50, qualité superfine, offre une efficacité supérieure.
Cytiva Sephadex™ LH-20
À utiliser pour l’analyse moléculaire de produits naturels tels que stéroïdes, terpénoïdes, lipides, peptides de faible poids moléculaire. Le milieu de chromatographie liquide Cytiva Sephadex™ LH-20 s’avère utile à l’échelle analytique et à l’échelle industrielle pour la préparation d’espèces moléculaires étroitement associées.
Cytiva Colonnes HP héparine HiTrap™
Purifie des protéines liant l’ADN, des facteurs de coagulation, des lipoprotéines et des facteurs de synthèse protéique. Les colonnes HP Héparine HiTrap™ de Cytiva sont préconditionnées avec de l’héparine Sepharose™ hautes performances pour une purification haute résolution.
Cytiva Milieux pour filtration sur gel d’agarose Sepharose
Choisissez parmi une large gamme de milieux de filtration sur gel à base d’agarose en microbilles. Le milieux pour filtration sur gel d’agarose Sepharose de Cytiva montre une bonne séparation sur une vaste plage de poids moléculaire.
Cytiva Milieux pour chromatographie d’exclusion Superdex 30 PG préemballé dans une colonne 26/600 HiLoad
Le milieu de chromatographie d’exclusion(filtration sur gel) de qualité de préparation (PG) Superdex 30 préemballé dans une colonne 26/600 HiLoad convient de manière optimale à la séparation des protéines et des peptides, mais peut également être utilisé pour séparer les oligosaccharides.
Cytiva Colonnes HP activées au NHS HiTrap™
Couple facilement les ligands contenant des amines primaires. Les colonnes HP HiTrap™ de Cytiva activées par NHS sont préconditionnées avec le Sepharose™ haute performance activé par NHS.
Cytiva Kits d’étalonnage de filtration sur gel
Étalonne les colonnes de filtration sur gel de manière simple et fiable. Les kits d’étalonnage de filtration sur gel de Cytiva contiennent une série bien définie d’étalons protéiques.
Cytiva Colonne HiTrap™ Streptavidin HP
Pour des purifications préparatives rapides et faciles, seules ou connectées en série. Les colonnes HiTrap™ Streptavidin HP sont des colonnes pré-conditionnées pratiques et fiables.
Cytiva Colonne SEC pré-conditionnée Superdex 30 Increase Tricon™ 10/300
Conçue pour une résolution élevée de la purification préparative et de l’analyse à petite échelle pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 500 μl
Cytiva Milieux Sephadex™ G-100
Couramment utilisé pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules très larges
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité moyenne
Adapté pour la filtration sur gel
Cytiva Superdex™ 30 qualité préparation
Offre une haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et une bonne récupération
Cytiva Superdex™ 200 qualité préparation
Production d’un milieu de séparation avec une sélectivité et une résolution élevées. Grade préparation 200 Cytiva Life Sciences™ Superdex™ pour purifier les protéines de la plage de fractionnement : 10000 à 600000 D
Cytiva Colonne de précision préconditionnée Superdex™ 200 Increase 3.2/300
Utilisée pour la purification préparative à micro-échelle (μg) ainsi que la caractérisation et l’analyse de petits volumes (4 à 50 μl) de protéines. Colonne de précision pré-conditionnée Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 3.2/300 conçue pour la chromatographie d’exclusion stérique.
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Column
Prepacked XK columns designed for high-resolution preparative gel filtration chromatography.
Cytiva Milieux Sephadex™ G75
Adapté pour la filtration sur gel
Cytiva Milieu d’échange d’ions Sephadex™
Sépare les molécules sur de larges plages de poids moléculaire et de pH
Cytiva Gel de nettoyage Sephadex™ G-25 qualité ADN SF
Testé pour garantir la reproductibilité du niveau de récupération élevé de l’ADN (longueur égale à 10 bases) à partir de petites molécules par filtration sur gel
Cytiva Colonnes HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR
Récupération maximale et adsorption non spécifique minime
Cytiva Milieu IgG Sepharose™ 6 à débit rapide
Utilisé pour la purification rapide de la protéine A et des conjugués de fusion de la protéine A. Le milieu IgG Sepharose™ 6 Fast Flow atteint les débits les plus élevés.
Cytiva Superdex™ 75 qualité préparation
Offre un fractionnement haute résolution pour la séparation, le polissage et la formulation de protéines recombinantes
Cytiva Gels d’agarose qualité ADN illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100
Utilisés pour la purification de l’ADN des petites molécules. Les gels d’agarose qualité ADN Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100 permettent de purifier l’ADN grâce à la filtration sur gel.
Cytiva Milieux Sephadex™ G10
Milieu de filtration sur gel pour dessalage et échange de tampon de peptides et de petits biomolécules
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité fine
Adapté pour la filtration sur gel
Cytiva Colonne SEC pré-conditionnée Superdex 30 Increase Precision 3,2/300 GL
Conçue pour une résolution élevée de la purification préparative et de l’analyse à petite échelle pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 500 μl
Cytiva Milieux Superose™ pour applications préparatives, en conditionnement de laboratoire
Milieu de filtration sur gel haute performance pour la mise à l’échelle des purifications préparatives des biomolécules