Learn More
Cytiva Kits d’étalonnage de filtration sur gel
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Seuil de rétention des molécules:
43 000 à 669 000
6500 à 75 000
Conditionnement:
1 kit
Description
- Gamme optimisée de protéines adaptées aux milieux haute résolution et aux colonnes pré-conditionnées
- Chaque kit contient cinq flacons de protéines lyophilisées
- Blue Dextran 2000 inclus pour déterminer la fraction nulle de la colonne
Spécification
Spécification
| Quantité | À l’unité |
| À utiliser avec (équipement) | Milieu haute résolution et colonne pré-conditionnée |
| Type de produit | Calibration Kit |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage de milieu de filtration sur gel haute résolution et de colonne telle que Superdextrade;, Superose et Sephacryl |
| Comprend | 10 mg d’aprotinine (6500 Mr), 50 mg de ribonucléase A (13 700 Mr), 15 mg d’anhydrase carbonique (29 000 Mr), 50 mg d’ovalbumine (43 000 Mr), 50 mg de conalbumine (75 000 Mr), 50 mg de dextrane bleu (2 000 000 Mr) |
| Seuil de rétention des molécules | 6500 à 75 000 |
| Contenu et stockage | De 2° à 8°C |