Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Column
Code produit. p-9451003 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume du lit:
180 ml
480 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11380502
Marque: Cytiva 90100273
Colonnes XK préemballées conçues pour la chromatographie préparative de filtration sur gel haute résolution.
Les HiLoad™ Superdex™ 200 pour applications préparatives sont des colonnes XK préconditionnées conçues pour la chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution. Elles constituent un excellent choix pour séparer les MAb des dimères et des contaminants.
  • Haute résolution avec des temps de fonctionnement courts et bonne récupération.
  • Haute capacité à des débits élevés.
  • Les séparations peuvent atteindre des niveaux de production.
  • Préconditionnées pour plus de commodité et de reproductibilité.
  • Raccords 1/16” pour des connexions pratiques aux systèmes de conception ÄKTA.
La qualité de préparation Superdex™ (pg) est produite par liaison covalente du dextrane à l’agarose fortement réticulé. Les propriétés de séparation de ces résines sont déterminées par le composant dextrane. Les courbes de sélectivité raides offrent une excellente puissance de résolution pour les peptides et les protéines dans les plages de poids moléculaire, Mr < 10 000 (Superdex™ 30 pg), Mr 3 000 à 70 000 (Superdex™ 75 pg) et Mr 10 000 600 000 (Superdex™ 200 pg). La résine associe une résistance mécanique élevée à un fort pouvoir hydrophile, permettant des débits élevés et des interactions non spécifiques minimales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 480 ml
Type de produit HiLoad Superdex
Matériau Colonne en verre borosilicaté
Contenu et stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.