Learn More
Cytiva Colonne SEC pré-conditionnée Superdex 30 Increase Precision 3,2/300 GL
Conçue pour une résolution élevée de la purification préparative et de l’analyse à petite échelle pour des volumes d’échantillons allant jusqu’à 500 μl
Marque: Cytiva 29219758
2861.40 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Remplacement des colonnes de peptides Superdex
- Réduction du temps d’exécution avec maintien de la résolution pour gagner du temps ou augmenter le débit
- Augmentation de la résolution pour améliorer la pureté des protéines et les données d’analyse
- Augmentatien de la cohérence d’un lot à l’autre pour une meilleur reproductibilité
Spécification
Each | |
Environ 9 μm1 | |
Superdex Pre-packed Column | |
Purification et analyse haute résolution et à petite échelle de petites biomolécules avec un Mr compris entre ˜ 100 et ˜7 000, tels que des peptides | |
3 à 12 | |
Superdex Increase |
0,075 ml/min1 | |
2,4 ml | |
3,2mm | |
Tube de colonne :Verre borosilicaté ; Support de lit :Titatium | |
Fritté | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Superdex 30 Increase 3.2/300
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.