Learn More
Cytiva Colonnes HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR
Récupération maximale et adsorption non spécifique minime
841.00€ - 1213.00€
Spécification
Quantité | À l’unité |
---|---|
Granulométrie | 25 à 75 μm |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression |
Type de produit | Sephacryl HR Column |
À utiliser avec (application) | Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide |
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Débit | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Débit | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10616695
|
Cytiva
17-1167-01 |
120 ml | 1,6cm | <0,5°ml/min. | Dimensions du lit : 16 x 60 |
841.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10702817
|
Cytiva
17-1196-01 |
320 ml | 2,6cm | <1,3°ml/min. | Dimensions du lit : 26 x 60 |
1213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Stabilité chimique et physique à long terme à partir de la matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide
- Débit linéaire recommandé : 5 à 15 cm/h
- Conçues pour purifier les anticorps, protéines sériques et protéines de taille moyenne
Spécification
À l’unité | |
Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression | |
Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide | |
60 cm | |
22 psi | |
Anticorps, protéines sériques et protéines de taille moyenne |
25 à 75 μm | |
Sephacryl HR Column | |
23,62 in | |
PP | |
3 à 11 | |
4° à 30°C |