Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité moyenne
Adapté pour la filtration sur gel
385.00€ - 1988.00€
Spécification
Granulométrie | 100 à 300 μm sous forme humide, 50 à 150 μm sous forme sèche |
---|---|
Volume du lit | 9 à 11 mg/g |
Type de produit | Sephadex G50 Media |
Format | Microbille solide |
Diamètre (métrique) interne | 5 cm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11554875
|
Cytiva
17-0043-01 |
100 g |
385.00€
100g |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11564875
|
Cytiva
17-0043-02 |
500 g |
1988.00€
500g |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gamme de tailles de particules de microbilles humides : 100 à 300 μm
- Plage de fractionnement (Mr), protéines globulaires : 1500 à 30 000
Spécification
100 à 300 μm sous forme humide, 50 à 150 μm sous forme sèche | |
Sephadex G50 Media | |
5 cm | |
10cm | |
Dextrane réticulé |
9 à 11 mg/g | |
Microbille solide | |
3,93 in | |
2 à 10 | |
ADN |