Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G-100
Couramment utilisé pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules très larges
664.00€ - 856.56€
Spécification
Quantité | 100 g |
---|---|
Volume du lit | 15 à 20°ml/g dans de l’eau distillée |
Type de produit | Sephadex G-100 Media |
Format | Microbille solide |
À utiliser avec (application) | Utile pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules très grosses |
Code produit | Marque | Débit | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11524885
|
Cytiva
17-0060-01 |
4,2°ml/min. | 100 à 310 μm sous forme humide, 100 à 310 μm sous forme sèche |
664.00€
100g |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11544885
|
Cytiva
17-0061-01 |
1°ml/min. | 25 à 100 μm sous forme humide, 10 à 40 μm sous forme sèche |
856.56€
100g |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Disponibles en deux plages de granulométrie
Granulométrie fine
- Granulométrie, sec : 40 à 120 μm
- Plage de fractionnement, protéines globulaires : 4000 à 150 000
- Granulométrie, sec : 10 à 40 μm
- Plage de fractionnement, protéines globulaires : 4000 à 100 000
Spécification
100 g | |
Sephadex G-100 Media | |
Utile pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules très grosses | |
2 à 10 | |
Grosses biomolécules |
15 à 20°ml/g dans de l’eau distillée | |
Microbille solide | |
0,096 bar | |
Dextrane réticulé | |
4° à 30°C |