Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G50, qualité fine
Adapté pour la filtration sur gel
432.00€ - 1864.00€
Spécification
Débit | < Loi de Darcy |
---|---|
Granulométrie | 34 à 208 μm sous forme humide, 20 à 80 μm sous forme sèche |
Volume du lit | 9 à 11 mg/g |
Type de produit | Sephadex G50 Media |
Format | Microbille solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11534875
|
Cytiva
17-0042-01 |
100 g |
432.00€
100g |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11544875
|
Cytiva
17-0042-02 |
500 g |
1864.00€
500g |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Granulométrie comprise entre 40 et 160 μm
Spécification
< Loi de Darcy | |
9 à 11 mg/g | |
Microbille solide | |
Pour la séparation des molécules Msubr/sub gt; 30 000 des molécules Msubr/sub lt; 1500 tels que les protéines marquées ou l’ADN des teintures non conjuguées Pour retirer les petits nucléotides des acides nucléiques à chaîne plus longue | |
10cm | |
2 à 10 | |
ADN |
34 à 208 μm sous forme humide, 20 à 80 μm sous forme sèche | |
Sephadex G50 Media | |
5 cm | |
3,93 in | |
min 150 cm/h, hauteur du lit de 10 cm, colonne de 5 cm de dia. int. | |
Dextrane réticulé | |
4 à 30°C |