Gants
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech™ Purple Nitrile™
Parmi tous les gants Kimtech™, les gants Purple Nitrile™ sont ceux qui offrent la meilleure protection : ils sont sans latex, sans silicone et non poudrés. Les bouts des doigts texturés et les manchettes ourlées assurent résistance et sensibilité, et les gants sont également approuvés antistatiques et pour le contact alimentaire.
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en nitrile Kimtech™ Sterling™
Les gants ambidextres en nitrile Kimtech™ Sterling™ garantissent un excellent contrôle de la contamination grâce à un nitrile innovant et respectueux de la peau, adapté à une grande variété d’applications. Les gants sont exempts de poudre et de latex, dotés de manchettes ourlées et de bouts des doigts texturés.
Ansell™ Gants en néoprène vert vif NeoTouch™ 25-101 Series
Avec une formulation sans latex, les gants NeoTouch™ conviennent à la prévention des allergies de type I. Parce qu’ils sont sans poudre, ils limitent également le risque de dermatite pour le porteur. Ils offrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools.
Ansell Gants en nitrile jetables TouchNTuff™ 92-600, non poudrés
Résistance aux éclaboussures prouvée contre les produits chimiques dangereux. Les gants en nitrile jetables Ansell EdmontTouchNTuff™ sont confortables à porter et minimisent la fatigue de la main.
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Offrant la protection la plus élevée de tous les gants Kimtech™, les gants Purple Nitrile™ Xtra™ sont extra-longs et sans latex, silicone ni poudre. Les gants anti-statiques sont dotés de bouts de doigts texturés et de manchettes ourlées pour garantir la résistance et la sensibilité.
Ansell™ Gants verts, en nitrile, jetables TouchNTuff™
Résistance aux éclaboussures de produits chimiques dangereux. Les gants verts en nitrile jetables Ansell™ TouchNTuff™ résistent à de nombreux produits chimiques industriels.
Fisherbrand™ Gants d’examen en nitrile à manchette étendue
Choisissez un gant d’une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants d’examen en nitrile à manchette étendue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d’une exposition aux produits de chimiothérapie.
Fisherbrand™ Distributeur de gants en fil d’acier
Ce distributeur mural permet de contenir trois boîtes de gants. Le distributeur de gants en fil d’acier Fisherbrand™ vous aide à libérer de l’espace sur la paillasse et est compatible avec la plupart des grandes marques de gants. Fabriqué en fil d’acier résistant recouvert d’époxy pour une solution économique et facile à nettoyer.
Bel-Art™ Gants pour autoclave tout en coton\Terry
Pour manipuler les objets chauds hors de l’autoclave ou du four, ou pour toute autre protection contre la chaleur. Les gants Autoclave Bel Art™ en coton éponge sont doux, flexibles et durables.
Ansell Gants d’examen ergonomiques en nitrile Microflex™ 93-833 (Xceed)
Réduisent la fatigue des mains souvent associée au syndrome du canal carpien. Les gants d’examen ergonomiques Ansell™ Microflex™ sont légers et fins, mais offrent une durabilité et une protection fiables.
Nabertherm™ Gants en fibre de carbone
Gant spécialement isolé pour le travail avec des composants mécaniques chauds. Les gants en fibre de carbone Nabertherm™ résistent à des températures allant jusqu’à 650°C.
Semperit™ Gants d’examen en latex Semperguard™
Les gants d’examen en latex Semperguard™ Comfort sont non poudrés, offrent une grande élasticité et un grand confort de port.
Sperian™ Gants de protection thermique Honeywell™ ARATHERMA FIT™
Pour la manipulation d’objets chauds et tranchants dans un environnement sec. Les gants de protection thermique Sperian™ Honeywell™ ARATHERMA FIT™ offrent un confort maximum et une meilleure résistance.
Ansell Gants en butyle AlphaTec™ 38-514
Ces gants en butyle extrêmement fins offrent la meilleure résistance aux produits chimiques les plus agressifs, tout en garantissant dextérité et confort.
Ansell™ Gants bleus jetables en nitrile TouchNTuff™
Le composé nitrile innovant offre des propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité exceptionnels. Les gants en nitrile bleus jetables Ansell Edmont™ TouchNTuff™ sont plus légers et plus frais, mais plus sûrs et plus durables.
Ansell Edmont™ Gants d’immersion en néoprène Alphatec™ série 55-300
Offre une protection efficace pour les environnements chimiques de qualité moyenne. Les gants pour immersion en néoprène Ansell Edmont™ Alphatec™ série 55-300 offrent une bonne résistance chimique contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures.
Bel-Art™ Gants pour autoclave SP Scienceware™ Clavies™
Protège les mains et les avant-bras jusqu’à 232°C. Les gants Autoclave en coton éponge doux, pliant SP Scienceware™ Clavies™ sont idéaux pour manipuler les objets chauds hors de l’autoclave ou du four, ou pour toute autre protection contre la chaleur.
Semperit™ Gants en nitrile longs Semperguard™ Xtension
Extra longs (300 mm) pour une protection supplémentaire contre les gouttes. Les gants en nitrile longs Semperguard™ Semperit™ Xtension sont des gants bleus non poudrés avec des manchettes à bord roulé et des doigts texturés qui offrent un grand confort et une bonne résistance aux produits chimiques. Boîte de distribution = 100 gants ambidextres.
Newtex™ ZetexPlus™ 200 Series Heat Resistant Gloves
Gloves are constructed from ZetexPlus™ Vermiculite Coated Fiberglass Fabric for protection from temperatures up to 1500°F for extended periods of time.
Sperian™ Gants blancs en coton et élasthane Honeywell™
Pour les manipulations nécessitent un gant propre sans peluche. Les gants blancs en coton et élasthane Sperian™ Honeywell™ conviennent parfaitement pour les opérations de finition en mécanique, horlogerie, bijouterie et photographie.
Ansell AlphaTec™ 38-612 Viton/Butyl Chemical Handling Gloves
Combination of unsupported viton/butyl gloves provide resistance to the most aggressive chemicals, without compromising dexterity or comfort.
Protection pour main/doigt en caoutchouc de silicone Azlon™
Idéal pour une manipulation sûre des béchers chauds, des flacons
Semperit™ Gants en nitrile Semperguard™
Gants noirs en nitrile. Les gants en nitrile Semperit™ Semperguard™ sont des gants noirs non stériles, non poudrés, sans latex, offrant une grande extensibilité, une manchette à bord roulé pour un enfilage facile et des doigts texturés pour une meilleure prise.
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Mid-Arm Length Cryogenic Gloves
A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ansell Gants en nitrile à usage intensif série 42-474 Crusader Flex™
Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique pleine longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F (200°C). Les gants Ansell Edmont™ Crusader™ Flex série 42-474 peuvent être utilisés dans les services agroalimentaires ainsi que pour la fabrication de verre et de métaux.
Ansell™ VersaTouch™ 78-203
Protection thermique confortable et souple
Honeywell Safety Products™ Gants ultra-légers Tricoton
Protègent contre les petites coupures et offrent un bon toucher. Les gants ultra-légers Honeywell Safety Products™ Tricoton sont des gants à tricot léger 100 % coton non traité avec une bonne préhension.
Cole-Parmer™ Gants pour autoclave Biohazard
Utilisez ces gants en tissu tout-coton éponge doux et souple pour manipuler les objets chauds sortis fraîchement de l’autoclave ou du four
SemperIt™ Gants en vinyle jetables sans poudre Semperguard™
Fabriqués à partir d’une formule en vinyle de haute qualité, les gants en vinyle jetables sans poudre Semperguard™ sont des gants sans couture résistants aux déchirures qui sont plats avec un bord roulé.
Browse our versatile collection, including single-use exam gloves for everyday protection. You’ll find varieties available in different colors, polymers and sizes (small, medium, large, and extra-large). Users can choose from nitrile, latex or vinyl designs with options that cater to different allergies and sensitive skin, including powdered or powder-free, latex-free, sterile and nonsterile examination gloves.