Learn More
Cole-Parmer™ Gants pour autoclave Biohazard
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Orange
Description
- Résistant à une température jusqu’à 450°F (232°C)
- Excellent pour une utilisation dans n’importe quel environnement où une protection thermique est nécessaire
- Orange vif pour une meilleure visibilité
- Lavage à la machine, passe au sèche-linge
Spécification
Spécification
Matériau de la manchette | Coton |
Couleur | Orange |
Type de produit | Gants |
Dimensions | Universel |
Quantité | 1/boîte |
Résistant à | Haute température |
Longueur (métrique) | 330 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Gants pour autoclave Biohazard >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu