Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de gants en fil d’acier
Click to view available options
Profondeur (métrique):
108 mm
Spécification
Spécification
Type de produit | Support de la boîte à gants |
Couleur | Blanc |
Profondeur (métrique) | 108 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 108 x 250 x 454 mm |
Largeur (métrique) | 250 mm |
Hauteur (métrique) | 454 mm |
Capacité | Gants, 3 boîtes |
Matériau | Acier recouvert d’époxy |
Comprend | Vis de montage mural |
Quantité | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur de gants en fil d’acier >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu