Learn More
Newtex™ Gants résistants à la chaleur ZetexPlus™ série 200
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 in
Description
- Le revêtement de vermiculite dissipe uniformément la chaleur à travers la surface du gant
- Le revêtement augmente considérablement la température nominale et la résistance à l’abrasion
- Doublure en laine de qualité supérieure
- Double couture et renforcé
- Les fibres inorganiques ne produisent pas de dégazage dangereux
Spécification
Spécification
Coating Material | Vermiculite |
Couleur | Brun clair |
Matériau | Tissu en fibre de verre ZetexPlus™ |
Dimensions | Universel |
Température (impériale) max. | 1 500°F (étendue), 2 000°F (intermittente) |
Temperature (Metric) Max | 815°C (étendu), 1 095°C (intermittent) |
À utiliser avec (application) | Opérations pour four/fournaise, installations de traitement thermique et environnements industriels à haute température |
Type de manchette de gant | Ouverte |
Matériau de revêtement | Laine |
Séries | ZetexPlus™ 200 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Newtex™ Gants résistants à la chaleur ZetexPlus™ série 200 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu