Learn More
Sperian™ Gants de protection thermique Honeywell™ ARATHERMA FIT™
Click to view available options
Dimensions:
9
Description
- Le gant en coton doublé de Kevlar™ est agréable au toucher
- La doublure améliore les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration
- Ambidextres, et donc plus rentables
- L’épaisseur relative du gant (calibre 7) lui permet d’absorber les chocs, ce qui le rend adapté à la manipulation d’objets lourds
- La fibre de Kevlar offre une bonne résistance aux coupures et protège contre les risques thermiques
- La longueur du poignet tricoté protège les avant-bras
- Fournit une protection contre l’exposition à la chaleur de niveau 2, efficace jusqu’à 250°C
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE 0075/797/162/06/08/0191 |
Classification | CE CATÉGORIE II |
Coating Material | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Cut Resistance Rating | 5 |
Hand | Ambidextres |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
Temperature (Metric) Max | Efficace jusqu'à 250°C |
Matériau de revêtement | Coton |
Quantité | 1/boîte |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sperian™ Gants de protection thermique Honeywell™ ARATHERMA FIT™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu