Learn More
Protection pour main/doigt en caoutchouc de silicone Azlon™
Idéal pour une manipulation sûre des béchers chauds, des flacons
53.50€ - 148.00€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Type de produit | Protection pour mains/doigts |
À utiliser avec (application) | Pour une manipulation sûre des béchers et flacons chauds, etc. |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12018841
|
Azlon
PGR406 |
Doigt |
69.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12098831
|
Azlon
PGR402 |
Moyenne |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12008841
|
Azlon
PGR404 |
Small | |||||||
Description
- Capable de résister à des températures pouvant atteindre 250°C
- Pour manipuler des objets froids jusqu’à -57°C
- Les surfaces de contact sont à picots multiples pour une bonne prise en main
Spécification
Silicone | |
Protection pour mains/doigts | |
Pour une manipulation sûre des béchers et flacons chauds, etc. |