Learn More
Bel-Art™ Gants auto-clavables résistants à la chaleur SP Scienceware™ Clavies™
Code produit. 10762682 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (impériale) de la manchette:
11 po
Conditionnement:
1 paire
Le produit n’est pas étanche et ne doit pas être utilisé pour manipuler la glace sèche
Code produit. 10762682
Marque: Bel-Art™ H132010001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le produit n’est pas étanche et ne doit pas être utilisé pour manipuler la glace sèche
Les gants en tissu éponge en coton doux et pliant sont parfaits pour manipuler les objets chauds hors de l’autoclave ou du four et les protéger contre des températures allant jusqu’à 450°F (232°C).
Protège les mains et les avant-bras jusqu’à 232°C. Les gants Autoclave en coton éponge doux, pliant SP Scienceware™ Clavies™ sont idéaux pour manipuler les objets chauds hors de l’autoclave ou du four, ou pour toute autre protection contre la chaleur.
  • Parfaits pour retirer les objets chauds d’un autoclave ou d’un four
  • Résistants à la chaleur jusqu’à 232°C
  • Remplacent les gants en amiante dangereux
  • Manchette de forme gantelet allongée disponible, pour une protection supplémentaire des avant-bras
  • Les gants ne sont pas étanches et ne doivent pas être utilisés pour manipuler de la glace sèche
  • Lavage à la machine, séchage à l’air ou utilisation du porte-gants Lab-Aire™ II (F18931-0000) pour les sécher sur un séchoir Lab-Aire™
Certifications
Marquage CE
Compliance
Approuvé CE
Spécification
Certifications/Conformité CE
Accelerator Free Oui
Applications Laboratoire, Industrial
Coating Material Uncoated
Couleur Orange
Latex Free Oui
Matériau Tissu éponge
Type de produit Gants pour autoclave
Dimensions Universel
Modèle Full-hand Mitt
Température (impériale) max. 450°F
Temperature (Metric) Max 232°C
À utiliser avec (application) Manipulation des objets chauds
Type de manchette de gant Manchette
Séries H13201
Longueur (impériale) 18,5 po
Longueur (impériale) de la manchette 11 po
Longueur (métrique) 47 cm
Longueur (métrique) de la manchette 28 cm