Learn More
Ansell™ Gants bleus jetables en nitrile TouchNTuff™
Le composé nitrile innovant offre des propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité exceptionnels. Les gants en nitrile bleus jetables Ansell TouchNTuff™ sont plus légers et plus frais, mais plus sûrs et plus durables.
22.70€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420, EN 374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrêté 09/11/04, règlement européen 1935/2004, réglementation allemande sur les denrées alimentaires. |
---|---|
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Latex Free | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11726843
|
Ansell™
92670100 |
10 |
22.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11766803
|
Ansell™
92670070 |
7 |
22.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11776803
|
Ansell™
92670080 |
8 |
22.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11786803
|
Ansell™
92670090 |
9 |
22.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Trois fois la résistance aux perforations des gants jetables en latex ou en PVC
- 100 % nitrile ; pas de cires, de silicone ou de plastifiants
- Non poudrés
- Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
- Finition texturée sur les doigts
- Préhension améliorée
- Manchette à bord roulé
- Fournit une protection supplémentaire au poignet et garantit un ajustement sécurisé
Spécification
EN 420, EN 374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrêté 09/11/04, règlement européen 1935/2004, réglementation allemande sur les denrées alimentaires. | |
Oui | |
Oui | |
Sans poudre | |
Roulé | |
240 mm |
Bleu | |
Oui | |
Nitrile | |
0,11mm | |
92-670 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants bleus jetables en nitrile TouchNTuff™