Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques bleus étanches à mi-bras de longueur Cryo-Gloves™
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
315.00€ - 369.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420, EN 511 |
---|---|
Description | Longueur mi-bras |
Couleur | Bleu |
Hand | Spécifique |
Type de produit | Gants cryogéniques étanches |
Alert:
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16092222
|
Tempshield™
MASWP |
S |
360.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11726419
|
Tempshield™
MAMWP |
M |
369.00€
1 paire Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10146284
|
Tempshield™
MALWP |
L |
369.00€
1 paire Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11736419
|
Tempshield™
MALWP |
L | N/A | |||||||
15210126
|
Tempshield™
MAXLWP |
XL |
360.00€
1 paire Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
- Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
- Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
- La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
- Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
- Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
EN 420, EN 511 | |
Bleu | |
Gants cryogéniques étanches | |
Distribution/transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques et conteneurs cryogéniques ouverts avec la chance d’exposition aux liquides/éclaboussures | |
-320°F | |
13,3 à 15,3 in |
Longueur mi-bras | |
Spécifique | |
Oui | |
Cryo-gants™ | |
-196°C | |
33,5 à 39,5 cm |