Learn More
Ansell Edmont™ Gants d’immersion en néoprène Alphatec™ série 55-300
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Taille :9
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Protection physique renforcée contre les abrasions et bonne protection contre les coupures
- L’épaisseur du milieu augmente la dextérité, ce qui améliore la capacité de manipuler des objets
- Résistant aux allergies de type I
- Non revêtu pour un nettoyage efficace
Applications :
- Biotechnologies
- Mélange de liquides
- Recherche chimique et médicale
- Manipulation de produits chimiques
- Industrie chimique
- Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
- Travaux de laboratoire et analyses, en particulier lorsque la résistance aux acides est nécessaire
- Produits pharmaceutiques
- Manipulation de produits : chimiques / biologiques
- Applications de protection des produits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1 : 2009 et EN 388:2003,EN 374:2003 |
| Cleanroom Class | Non-Critical Environment |
| Description | Préhension : Finition lisse |
| Applications | Laboratory |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Néoprène |
| Type de produit | Gants pour immersion en néoprène |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (métrique) | 0,51 mm |
| Afficher plus |