Colonnes à échange d’ions
Cytiva Colonnes S IEX RESOURCE™
Colonnes préconditionnées RESOURCE pour séparation rapide. Les colonnes préconditionnées Resource S IEX avec Source 15S, un puissant échangeur de cations pour la purification intermédiaire à l’échelle du laboratoire et le polissage à grande échelle des biomolécules avec chromatographie à échange d’ions.
Cytiva Capto S, 25 ml
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto S, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange de cations forts pour la capture et la purification de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques des ligands du groupe des sulfonates.
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto™ Q
Échangeur d’anions forts d’ammonium quaternaire (Q)
Cytiva Colonne HiPrep™ Q HP 16 / 10
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.
Cytiva Colonnes Q IEX XL Sepharose HiTrap™
Optimisée pour une capture rapide et pratique des protéines à petite échelle
Cytiva Kit de sélection IEX HiTrap™
À utiliser pour une sélection rapide et facile d’une variété de milieux différents. Les kits de sélection HiTrap™ IEX contiennent du Sepharose™ à débit rapide et du Sepharose XL en association avec sept différents ligands à échange d’ions.
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide SP Sepharose HiTrap™
À utiliser pour les purifications à petite-échelle des protéines. Les colonnes IEX à débit rapide Cytiva HiTrap™ SP Sepharose sont des colonnes d’échangeurs de cations forts pour des séparations rapides, seules ou connectées en série.
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide Q Sepharose HiTrap™
À utiliser pour la purification à petite échelle des protéines. Les colonnes IEX à débit rapide Cytiva HiTrap™ Q Sepharose sont des échangeurs d’anions forts pour des séparations rapides, seules ou connectées en série.
Thermo Scientific™ Pierce™ Strong Cation Exchange and Strong Anion Exchange Spin Columns
Effectuez rapidement le fractionnement des protéines et la préparation d’échantillons en fonction des différences de charge positive et négative à l’aide des colonnes de centrifugation échangeuses de cations forts et d’anions forts Pierce dans des formats de liaison mini (4 mg) et maxi (80 mg).
Cytiva Colonne HiPrep™ Q XL 16 / 10
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.
Cytiva Colonnes pré-conditionnées IEX HP HiTrap™
À utiliser pour la purification à petite échelle des protéines à haute résolution. Les colonnes pré-conditionnées HP IEX HiTrap™ IEX Cytiva sont des colonnes d’échange de cations forts Sepharose™ haute performance et prêtes à l’emploi.
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide CM Sepharose HiTrap™
Échangeur de cations faibles pour les purifications de protéines à petite échelle
Cytiva Colonnes IEX HiTrap™ Capto™ SP ImpRes
Milieu à haut débit pour la purification des protéines de polissage intermédiaires
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide ANX Sepharose HiTrap™
Échangeur d’anion faible pour la purification à petite échelle de protéines à poids moléculaire supérieur
Cytiva Colonnes Q IEX RESOURCE™
À utiliser pour la purification intermédiaire à l’échelle du laboratoire et le polissage à grande échelle des biomolécules Cytiva . Les colonnes IEX RESOURCE™ Q sont des colonnes échangeuses d’anions forts.
Cytiva Colonne HiPrep™ Phenyl HP 16 / 10
Conçue pour la chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) préparative avec une bonne résolution
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide DEAE Sepharose HiTrap™
Échangeur d’anions faibles pour les purifications de protéines à petite échelle. Les colonnes IEX à débit rapide Cytiva Lifescience™ HiTrap™ DEAE Sepharose sont pratiques et rapides.
Cytiva Colonne HiPrep™ SP XL 16 / 10
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.
Cytiva Lectine de lentilles HiTrap Capto
La lectine de lentilles Capto est une résine de chromatographie d’affinité pour la purification des glycoprotéines et d’autres molécules contenant des glucides tels que l’α-D-mannose et l’α-D-glucose ou des résidus liés à la stérilité.
Cytiva Colonnes IEX XL HiTrap™ SP Sepharose
Optimisée pour une capture rapide et pratique des protéines à petite échelle
Cytiva Capto DEAE, 25 ml
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto DEAE, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange d’anions faibles pour la capture et la purification de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques.
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto DEAE
Échangeur d’anions diéthylaminoéthyles faibles
Cytiva Colonne à débit rapide héparine 16 / 10 HiPrep™
Pour la purification préparative des protéines ayant une affinité pour l’héparine
Cytiva Capto Q, 25 ml
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto Q, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange d’anions forts pour la capture et la purification de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques des ligands d’amine quaternaire.
Cytiva Colonne HisPrep
Optimisée pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine. La colonne Cytiva Life Sciences™ HisPrep est une colonne prête à l’emploi qui permet une purification à l’échelle pratique des protéines marquées à l’histidine.
Cytiva HiTrap™ Macrocap™ SP
À utiliser pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées. Cytiva Lifescience HiTrap™ Macrocap™ SP sont en PP biocompatible n’interagissant pas avec les biomolécules.
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto™ S
Échangeur de cations sulfoéthyl(S) forts
Cytiva Kit de sélection IEX à débit rapide HiTrap
Kit de sélection IEX à débit rapide HiTrap
Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto Q ImpRes, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange d’anions forts qui permet la purification et le polissage de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques.
Cytiva Colonne HiPrep™ SP HP 16 / 10
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.