Learn More
Cytiva Colonnes S IEX RESOURCE™
Code produit. p-3676541 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
6 mL
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 6 ml
Conditionnement:
1mL
6mL
Code produit. 10695565
Marque: Cytiva 17117801
Colonnes préconditionnées RESOURCE pour séparation rapide. Les colonnes préconditionnées Resource S IEX avec Source 15S, un puissant échangeur de cations pour la purification intermédiaire à l’échelle du laboratoire et le polissage à grande échelle des biomolécules avec chromatographie à échange d’ions.
  • Les particules sphériques rigides, monodispersées avec distribution contrôlée de la taille des pores offrent d’excellentes caractéristiques de débit, un chargement d’échantillons allant jusqu’à 25 mg et une stabilité dans les solvants organiques et les pH extrêmes
  • Les colonnes Resource avec 1 ml de volume de lit ont des temps de séparation de 3 minutes ou moins à 9,6 ml/min et d’environ 20 min en utilisant une pompe péristaltique à 1 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description RESOURCE S
Contenus des kits Connecteurs pour l’équipement de chromatographie à haute et basse pression et instructions
Matériau de la colonne PEEK
Matrice Polystyrène / divinylbenzène
Débit >10°ml/min.
À utiliser avec (application) Les colonnes RESOURCE S sont préconditionnées avec SOURCE 15S, un échangeur de cations forts pour la purification par polissage haute résolution des protéines à des débits élevés.
Type de ligand Groupe des sulfonates
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volume (métrique) 1 mL
Granulométrie 15 μm
pH 2 à 13
Quantité 1 x 1 ml