Learn More
Cytiva Colonne HiPrep™ Phenyl HP 16 / 10
Conçue pour la chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) préparative avec une bonne résolution
Marque: Cytiva 29018184
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Milieu HIC aromatique pour la purification et le polissage intermédiaires
- Offre des séparations haute capacité rapides et faciles dans un format pratique
- Le milieu est basé sur une matrice de microbilles d’agarose hautement réticulées, qui ont été dérivatisées avec des groupes phényle
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
0,6 in | |
4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol | |
20 mL |
1 à 5 ml/min | |
16 mm | |
1 x 20 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.