Learn More
Cytiva Colonne IEX HiTrap™ Capto™ Q
Code produit. p-3676433 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11738408
Marque: Cytiva 11001303
Échangeur d’anions forts d’ammonium quaternaire (Q)
  • Milieu à haut débit pour la capture et la purification intermédiaire
  • Pour la purification à l’échelle des procédés
  • Les propriétés combinées d’une capacité de liaison élevée, un débit élevé et une pression de retour basse réduisent les temps de cycle et améliorent la productivité à l’échelle du processus
  • La matrice d’agarose rigide permet de hauts niveaux de lit et la purification des échantillons visqueux à des débits élevés
  • Une grande capacité de liaison dynamique est obtenue grâce au revêtement allongeur de surface au dextrane sur la matrice d’agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap Capto Q
Matériau de la colonne PP
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Matrice Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane
Débit < 20 ml/min.
À utiliser avec (application) La colonne de chromatographie HiTrap Capto Q est préconditionnée avec une résine moderne à échange d’anions forts pour la purification de protéines à petite échelle.
Type de ligand Amine quaternaire
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (métrique) 5 mL
Granulométrie 90 μm (d50V)
pH 2 à 12
Quantité 5 x 5 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • hitrap capto Q 5ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol