Learn More
Cytiva Kit de sélection IEX HiTrap™
Code produit. 10186074 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
Comprend sept colonnes IEX de 1 ml
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10186074
Brand: Cytiva 17600233
This item is not returnable. View return policy
Includes
Sept colonnes HiTrap de 1 ml préconditionnées, toutes avec l’un des ligands suivants : Q Sepharose à débit rapide (anion fort), SP Sepharose à débit rapide (cation fort), CM Sepharose à débit rapide (cation faible), DEAE Sepharose à débit rapide (anion faible), ANX Sepharose 4 à débit rapide (HS) (anion faible), Q Sepharose XL (anion fort) et SP Sepharose XL (cation fort) ; connecteurs ; et instructions
À utiliser pour une sélection rapide et facile d’une variété de milieux différents. Les kits de sélection HiTrap™ IEX contiennent du Sepharose™ à débit rapide et du Sepharose XL en association avec sept différents ligands à échange d’ions.
  • Un large éventail d’échangeurs d’anions et de cations faibles / forts préconditionnés dans des colonnes HiTrap de 1 ml permet la sélection d’une variété de milieux différents
  • Idéal pour les études d’optimisation : la composition du tampon, le pH, le débit, le chargement des échantillons et les schémas d’élution peuvent être optimisés avec de petites quantités d’échantillons avant la mise à l’échelle
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Débit de colonne recommandé, <4 ml/min ; Pression maximale : 3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Kit de sélection HiTrap IEX
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,2 in
Débit <4 ml/min.
À utiliser avec (application) Le kit de sélection HiTrap IEX permet la sélection de la résine d’échange d’ions GE optimale pour les applications spécifiques et le travail de développement.
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol (Q, DEAE, ANX, cm), 20 % d’éthanol, 0,2 M d’acétate de sodium (SP)
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
Quantité 7 x 1 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap IEX Selection Kit'
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol