Learn More
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide Q Sepharose HiTrap™
Code produit. p-4907693 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Conditionnement:
25mL
5 pièces
Code produit. 10607275
Marque: Cytiva 17505301
Edge
À utiliser pour la purification à petite échelle des protéines. Les colonnes IEX à débit rapide Cytiva HiTrap™ Q Sepharose sont des échangeurs d’anions forts pour des séparations rapides, seules ou connectées en série.
  • Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap Q FF
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,2 in
Débit <4 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL