Learn More
Cytiva Colonnes Q IEX XL Sepharose HiTrap™
Code produit. p-4907651 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
5 mL
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10278994
Marque: Cytiva 17515801
Optimisée pour une capture rapide et pratique des protéines à petite échelle
  • Conçue pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Pour les séparations de groupes, les concentrations et le nettoyage des échantillons
  • Pratique et abordable pour des séparations rapides et faciles, seules ou connectées en série
  • Capacités de liaison élevées avec débits élevés
  • Les milieux sont constitués de longues chaînes de dextrane couplées à une matrice agarose robuste et fortement réticulée à 6 %
  • Les chaînes de dextrane augmentent l’exposition des groupes chargés pour des capacités de chargement élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HiTrap Q XL
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,2 in
Débit <4 ml/min.
À utiliser avec (application) Les colonnes HiTrap Q XL sont des échangeurs d’anions forts préconditionnés avec milieux Q Sepharose XL, optimisés pour la capture rapide et pratique des protéines à petite échelle à l’aide de la chromatographie à échange d’ions (IEX).
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (métrique) 1 mL
Quantité 5 x 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Q XL 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol