Learn More
Cytiva Colonnes Q IEX RESOURCE™
Code produit. p-4907652 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
6 mL
Conditionnement:
1mL
6mL
Code produit. 10479944
Marque: Cytiva 17117701
À utiliser pour la purification intermédiaire à l’échelle du laboratoire et le polissage à grande échelle des biomolécules Cytiva Life Sciences™. Les colonnes IEX RESOURCE™ Q sont des colonnes échangeuses d’anions forts.
  • Les particules sphériques rigides, monodispersées avec distribution contrôlée de la taille des pores offrent d’excellentes caractéristiques de débit, un chargement d’échantillons allant jusqu’à 25 mg et une stabilité dans les solvants organiques et les pH extrêmes
  • Les colonnes Resource avec 1 ml de volume de lit ont des temps de séparation de 3 minutes ou moins à 9,6 ml/min et d’environ 20 min en utilisant une pompe péristaltique à 1 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capacité dynamique : 40-54 mg BSA/ml
Contenus des kits Connecteurs pour l’équipement de chromatographie à haute et basse pression et instructions
Matériau de la colonne PEEK
Matrice Polystyrène / divinylbenzène
Débit > 10°ml/min
À utiliser avec (application) Les colonnes RESOURCE Q sont préconditionnées avec SOURCE 15Q, un échangeur d’anions forts pour la purification par polissage haute résolution des protéines à des débits élevés.
Type de ligand Ammonium quaternaire
Contenu et stockage 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volume (métrique) 1 mL
Granulométrie 15 μm
pH 2 à 12
Quantité 1 x 1 ml