Learn More
Cytiva Capto DEAE, 25 ml
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto DEAE, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange d’anions faibles pour la capture et la purification de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques.
Marque:  Cytiva 17-5443-10
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Code produit. 10713832
  • 95.00€ / 25mL
Expédition estimée: 05-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Capto DEAE est conçu pour la capture et la purification intermédiaire de protéines à partir de grands volumes d’aliments. Il est constitué d’une matrice d’agarose rigide à haut débit modifiée avec des allongeurs de surface dextrane et un échangeur d’anions diéthylaminoéthyles (DEAE) faibles. L’association d’un débit à volume élevé et d’une capacité de liaison dynamique élevée pour Capto DEAE augmente la productivité des procédés industriels en aval. Capto DEAE résiste aux procédures de CIP efficace et rigoureuse et la stabilité chimique garantit une longue durée de vie des milieux.
  • Échangeur d’anions faibles pour la capture à haute productivité et la purification intermédiaire lorsqu’un débit à volume élevé est essentiel.
  • La capacité de liaison dynamique élevée à débit élevé augmente la productivité
  • Le débit à volume élevé réduit les temps de traitement
  • Traitement économique avec opérations d’unité plus petites
  • Répond aux exigences industrielles : sécurité d’approvisionnement, assistance technique et réglementaire complète
Spécification
Spécification
Capto DEAE, 25 ml
Capto DEAE est un échangeur d’anions faibles pour les fabricants de grande envergure. Répond aux exigences de capture et de purification intermédiaire des protéines rapides et économiques.
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
2 à 9
Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane
Diéthylaminoéthyle
90 μm, d50v est la granulométrie médiane de la distribution de volume cumulée.
25 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Capto DEAE, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.