Learn More
Cytiva Capto S, 25 ml
Conçu pour répondre aux exigences des fabricants modernes de large envergure. Cytiva Capto S, 25 ml est un milieu BioProcess d’échange de cations forts pour la capture et la purification de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques des ligands du groupe des sulfonates.
Marque:  Cytiva 17-5441-10
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.06660kg
Code produit. 10829450
  • 95.00€ / 25mL
Expédition estimée: 05-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Capto S est conçu pour la capture et la purification intermédiaire de protéines à partir de grands volumes d’aliments. Il est constitué d’une matrice d’agarose rigide à haut débit modifiée avec des allongeurs de surface dextrane et un échangeur de cations sulfonates (S) forts L’association d’un débit à volume élevé et d’une capacité de liaison dynamique élevée pour Capto S augmente la productivité des procédés industriels en aval. Capto S résiste aux procédures de CIP efficace et rigoureuse et la stabilité chimique garantit une longue durée de vie des milieux.
  • Échangeur de cations forts pour la capture à haute productivité et la purification intermédiaire lorsqu’un débit à volume élevé est essentiel.
  • La capacité de liaison dynamique élevée à débit élevé augmente la productivité
  • Le débit à volume élevé réduit les temps de traitement
  • Traitement économique avec opérations d’unité plus petites
  • Répond aux exigences industrielles : sécurité d’approvisionnement, assistance technique et réglementaire
Spécification
Spécification
Capto S, 25 ml
Capto S est un échangeur de cations forts pour la capture et la purification de protéines intermédiaires rapides, efficaces et économiques d’importants volumes d’alimentation.
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol, 0,2 M d’acétate de sodium
4 à 12
Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane
Groupe des sulfonates
90 μm, d50v est la granulométrie médiane de la distribution de volume cumulée.
25 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • capto S
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.