Cartouches de chromatographie rapide
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en polypropylène Chrombond™ RS 15 SiOH
Idéale pour les séparations Flash de 10 mg jusqu’à 160 g. La colonne Flash en PP Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH offre un fonctionnement pratique et une croissance fiable
Macherey-Nagel™ Cartouches de SiOH CHROMABOND™ Flash RS
Idéal pour les séparations Flash de 10 mg à 300 g. Les cartouches SiOH Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS sont des colonnes préconditionnées pour une utilisation directe dans les systèmes Teledyne Isco™. Disponibles en plusieurs tailles avec 25–300 g d’adsorbant SiOH.
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ FM 15/2 SiOH
Pour les systèmes automatisés ou les rampes à vide
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie flash. L’échantillon est adsorbé sur une phase solide (silice ou Celite) puis ajouté au tube de chargeur de solide vide.
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader
FlashPure Empty Solid Loaders are ideal for samples that are not readily soluble in the desired mobile phase when performing flash chromatography. The sample is adsorbed onto a solid phase (silica or Celite) and then added to the empty solid loader tube.
Macherey-Nagel™ Sable de mer
Destiné à la préparation des colonnes à utiliser en chromatographie Flash basse pression. Le sable de mer Macherey-Nagel™ est lavé à l’acide et calciné, et est disponible en flacon de 1 kg.
BUCHI FlashPure EcoFlex Amino
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée amine fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
BUCHI FlashPure EcoFlex Diol
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée diol offre une sélectivité alternative pour divers types de polarité et est idéale pour les lipides.
BUCHI FlashPure ExoFlex Alumina Neutral
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La solution EcoFlex Alumina Neutral est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters.
BUCHI FlashPure EcoFlex Silica
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La solution EcoFlex Silica est idéale pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
BUCHI FlashPure EcoFlex C18
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée C18 est idéale pour les peptides et les composés non polaires dans une phase mobile aqueuse.
BUCHI Cartouches FlashPure ID HP Silica Flash
Haute résolution pour des échantillons complexes ou difficiles à purifier
BUCHI Cartouches FlashPure ID C18-WP Flash
Idéal pour les peptides, les protéines et les lipides
BUCHI FlashPure Select Silica
Les cartouches FlashPure Select Silica sont conçues pour des performances optimales et inégalées. La silice est idéale pour les composés polaires utilisant des solvants organiques.
BUCHI FlashPure ID C18-WP
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie Reveleris™. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash. La solution C18-WP (larges pores) est idéale pour les grosses molécules, peptides, protéines et lipides.
BUCHI Cartouches FlashPure Silica Flash
Haute résolution et capacité de charge exceptionnelle
BUCHI FlashPure Select C18
Les cartouches FlashPure Select C18 sont conçues pour des performances optimales et inégalées. La silice fonctionnalisée C18 est idéale pour les peptides et les composés non polaires dans une phase mobile aqueuse.
BUCHI Cartouches FlashPure ID C18 Flash
Efficace pour composés apolaires
BUCHI PrepPure prep HPLC Columns - ID 10
PrepPure HPLC columns are filled with high quality silica and enable the performance of high resolution separations.
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en polypropylène Chrombond™ RS 330 SiOH
Idéale pour les séparations Flash de 10 mg jusqu’à 160 g. La colonne Flash en PP Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 SiOH peut être utilisée directement dans les systèmes Teledyne Isco Companion™, Rf et bien plus encore.