Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ FM 15/2 SiOH
Pour les systèmes automatisés ou les rampes à vide
Marque: Macherey-Nagel™ 730881
240.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Systèmes automatisés ou rampes à vide CHROMABOND™
- Colonne en polypropylène, élément filtrant en polyéthylène
- Capacité de charge élevée et efficacité de séparation
- Contre-pression constante, scellement tanche
- Port Luer standard pour l'extraction en phase solide automatisée, la purification/synthèse flash parallèle, la sélection/purification à haut débit.
Spécification
90 mm | |
Colonne Flash | |
Systèmes Biotage FlashMaster |
PP | |
Colonne Flash |