Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ RS 80 C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 732814
353.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
240 mm | |
Colonne Flash | |
Utilisée directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |
PP | |
Colonne Flash |