Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Diol
Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée diol offre une sélectivité alternative pour divers types de polarité et est idéale pour les lipides.
331.00€ - 1680.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type | Diol |
Résolution | 40 to 60 μm |
Type de colonne | Diol |
À utiliser avec (application) | Alternate Selectivity for a Variety of Polar Types, Ideal for Lipids |
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16370186
|
BUCHI
140000072 |
120 g | 2 psc |
1185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16330186
|
BUCHI
140000068 |
12 g | 5 Pc. |
540.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16340186
|
BUCHI
140000069 |
20 g | 2 Pc. |
352.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16380186
|
BUCHI
140000073 |
220 g | 1 Pc. |
1160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16390186
|
BUCHI
140000074 |
330 g | 1 Pc. |
1680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350186
|
BUCHI
140000070 |
40 g | 2 Pc. |
440.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16320186
|
BUCHI
140000067 |
4 g | 5 Pc. |
331.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16360186
|
BUCHI
140000071 |
80 g | 2 Pc. |
810.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Particules sphériques 50 μm
> - Solution la plus économique sans sacrifier la qualité
- Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 3000 g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Polypropylene | |
40 to 60 μm | |
Alternate Selectivity for a Variety of Polar Types, Ideal for Lipids |
Diol | |
Diol | |
Any Flash System |