Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en polypropylène Chrombond™ RS 330 SiOH
Code produit. 12897191 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
:
Diamètre intérieur : 60 mm
Code produit. 12897191
Marque: Macherey-Nagel™ 732807
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les séparations Flash de 10 mg jusqu’à 160 g La colonne Flash en PP Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 SiOH peut être utilisée directement dans les systèmes Teledyne Isco Companion™, Rf et bien plus encore.
  • Pour un fonctionnement pratique et une amélioration fiable du programme complet du raccord d’entrée Luer-Lock femelle et du raccord de sortie Luer-Lock mâle à cartouches Flash prêt à l’emploi.
  • De 4 g à 1600 g d’adsorbant provenant de l’une des principales sociétés du secteur de la silice et du CCM
  • Augmente la flexibilité grâce à un programme de différentes phases et modifications
  • Économisez du temps et de l’argent
  • Augmente la sécurité analytique
Spécification
Longueur (métrique) 270 mm
Matériau PP
Type Colonne Flash
Type de colonne Colonne Flash
À utiliser avec (équipement) à utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion™, Rf