Learn More
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou celite) puis ajouté au tube du chargeur vide de solides.
99.35€ - 856.00€
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16491374
|
BUCHI
11068975 |
15 g |
856.00€
1 kit |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16350316
|
BUCHI
148634340 |
20 g |
135.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16340316
|
BUCHI
148634332 |
40 g |
99.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16300266
|
BUCHI
140000157 |
80 g |
106.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16310266
|
BUCHI
140000158 |
120 g |
129.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16390266
|
BUCHI
140000177 |
120g |
126.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
- Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
- Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
- La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure