Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Silice
Les cartouches FlashPure Ecoflex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances.
79.00€ - 636.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type | Silice |
Résolution | 40 à 63 μm |
Type de colonne | Silice |
À utiliser avec (application) | Applications de base, composés polaires |
Code produit | Marque | Comprend | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Poids du lit (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15857051
|
BUCHI
140000026 |
10 Pc. | 120 g |
197.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16330146
|
BUCHI
140000022 |
18 unité | 12 g |
95.00€
18 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16380146
|
BUCHI
140000030 |
2 Pc. | 1600 g |
564.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15867051
|
BUCHI
140000027 |
6 Pc. | 220 g |
192.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16340146
|
BUCHI
140000023 |
12 Pc. | 25 g |
101.92€
12 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16390146
|
BUCHI
140000031 |
1 Pc. | 3000 g |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16360146
|
BUCHI
140000028 |
5 Pc. | 330 g |
361.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16350146
|
BUCHI
140000024 |
12 Pc. | 40 g |
157.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16320146
|
BUCHI
140000021 |
20 Pc. | 4 g |
79.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16370146
|
BUCHI
140000029 |
3 Pc. | 800 g |
415.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15847051
|
BUCHI
140000025 |
10 unité | 80 g |
159.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Particules irrégulières 50 μm
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité
- Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 3000 g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification
Polypropylene | |
40 à 63 μm | |
Applications de base, composés polaires |
Silice | |
Silice | |
Tout système Flash |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Silice