Learn More
Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™ plus, monocanal
GREENER_CHOICE
Pipette électronique monocanal Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
Marque:  Eppendorf™ 4861000710
830.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24312" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16305745
  • 851.39€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pipette électronique monocanal Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
Eppendorf Xplorer™ plus, monocanal, variable, 1 à 20 μl, gris clair- L’agitateur multi-fonctionnel avec fonctionnalité vers le haut et le bas- Cadran de sélection pour une sélection rapide et facile des fonctions- Écran couleur auto-explicite sans sous-menus et avec angle ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position- Cône de pointe à ressort pour toutes les pipettes jusqu’à 1 000 μl pour des forces de fixation de cône minimales qui aident à réduire la tension- Une batterie rechargeable puissante pour un maximum de 8 heures de travail sans avoir besoin de recharge- Prise électrique séparée : Le travail peut se poursuivre pendant la charge- Réglage des conditions externes (par ex. hauteur géographique, liquides à haute densité)- La partie inférieure de la pipette peut être autoclavée pour garantir la décontamination- 9 langues différentes : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol -Xplorer plus uniquement : Programmation individuelle, réglages du volume fixe, protection par mot de passe, interrupteur marche/arrêt, applications supplémentaires, affichage des fréquences d’entretien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lithium-ion
pointes universelles, epT.I.P.S.™
Gris clair
Coussin d'air
Xplorer Plus
Pipette électronique
Ergonomique
Système de coussin d’air
1 A
Certificat spécifique au lot
Autoclavable
Réutilisable
1
Oui
1 à 20 μL
Pipetage de liquides aqueux
Agitateur multifonction, cône de pointe à ressort
Vidéos
  • Eppendorf Xplorer plus - Sequential dispensing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf Xplorer plus - Sequential dispensing
    • Eppendorf Xplorer plus - Reverse pipetting
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:55
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:55
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Eppendorf Xplorer plus - Reverse pipetting
    • Eppendorf Xplorer plus - Automatic dispensing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:04
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:04
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Eppendorf Xplorer plus - Automatic dispensing
    • Eppendorf Xplorer plus - Multi-aspiration
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Eppendorf Xplorer plus - Multi-aspiration
    • Eppendorf - 16 and 24 Channel Pipettors
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Eppendorf - 16 and 24 Channel Pipettors
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™ plus, monocanal > Pipete électronique monocanal ; Volume : 1 à 20 μl ; Couleur : bouton gris