Learn More
Merck Inserts de plaque de culture Millicell™
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
12 mm
30mm
30 mm
À utiliser avec (équipement):
Plaque à 24 puits
Plaque à 6 puits
Hauteur (métrique):
5 mm
10,5mm
13mm
Surface de culture:
0,6cmsup2/sup
4,2 cm2
Conditionnement:
50 pièces
Description
Conçus pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique. Les inserts pour plaque de culture Millicell™ comprennent des membranes en PTFE Biopore™ avec des pores de 0,4 μm. Inserts de 30 ou 12 mm prêts à l’emploi pour plaques à 6 et 24 puits.
Membranes microporeuses et transparentes
- Permettent l’accès à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral
- Favorisent l’adhérence, la croissance et la différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
- Membranes hydrophiles Biopore™ en PTFE pour les études de croissance neurale et de développement embryonnaire
- Elles sont inertes et permettent une visualisation répétée de cellules vivantes à travers la membrane
- Conviennent aux études de transport et de perméabilité, aux co-cultures pour les études d’interaction cellule-cellule, aux tests de toxicité in vitro, aux études de métastases de cellules tumorales et aux cultures organotypiques
- Conviennent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparées pour les techniques de MEB et de MET
- Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre : 0,6cm2
- Surface de croissance effective pour les inserts de 30 mm de diamètre : 4,2cm2
- Compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 4,2 cm2 |
| Matériau | Bioporetrade; PTFE |
| Porosité | 0,4 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 6 puits |
| Diamètre (métrique) du filtre | 30mm |
| Hauteur (métrique) | 13mm |
| Stérilité | Stérile |