Learn More
Eppendorf Pipettes à volume variable Reference™ 2
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 5 ml
0.1 à 2.5μl
1-10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Incréments:
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
- Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
- La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
- Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
- La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
- Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
- Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
- Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
- Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
- Fonctionnement par bouton unique
- Dispose d’une pointe à ressort, de pièces mobiles, de bords externes en acier inox avec zone de marquage personnalisable
- Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
- Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
- Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
- Retour haptique avant l’éjection de la pointe
- Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
- Réglage secondaire convivial
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris clair |
| À utiliser avec | Cône de pipette de 20 μl |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Référence 2 |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 2 à 20 μl |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les pointes de pipettes 20 μl |
| Comprend | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips |
| Incréments | 0,02 μl |