Learn More
BRAND™ Film de scellage autoadhésif pour plaques
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester
Polypropylène
Polyéthylène, polypropylène
Rayon
Vinyle
À utiliser avec (application):
Automatisation
Culture de cellules et de tissus
ELISA, PCR
ELISA, PCR en temps réel
Mesures de luminescence
Stockage
Stockage à basse température
Stockage, mesures de fluorescence
Nb par paquet:
100
100 feuilles
50 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Appliquez-les facilement sur les plaques et retirez-les sans utilisation de matériel coûteux.
- L’application à l’aide d’un rouleau en caoutchouc dur garantit une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
- Les films de scellage sont disponibles en différents matériaux particulièrement adaptés au stockage, aux immunoessais ou à la culture cellulaire et tissulaire :
- Polyéthylène
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- PP
- Vinyle
Spécification
Spécification
| Couleur | Foil |
| Matériau | Aluminium |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Nb par paquet | 100 feuilles |
| Barrière anti-évaporation | Yes |
| À utiliser avec (application) | Stockage à basse température |
| Pré-fendu | No |
| Type de produit | Film de scellage |
| Adhésif, adhésive | Pressure Sensitive |
| Afficher plus |